Merck
778370
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3D2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
119.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable