Merck
775401
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H38Cl2F5N3O2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
835.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)OC1=C(C=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)C=C1)C=[Ru](Cl)(Cl)=C3N(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)CCN3C5=C(C)C=C(C)C=C5C
InChI
1S/C21H26N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
BEKLYCQNWWQFKP-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)