Merck
774979
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
97%
Sinónimos:
5-Bromo-6-methylindazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
166-169 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)