Merck
773409
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide), 2-bromoisobutyryl terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.1
Sinónimos:
10 k PLLA-ATRP, ATRP Macromonomer, ATRP terminated PLLA, PLA
About This Item
Fórmula lineal:
H(C3H4O2)nC6H10BrO3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -145°, c = 0.1% in chloroform
mol peso
average Mn 10,000
mp
160-165 °C
PDI
≤1.1
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) to prepare block copolymers. Poly(L-lactide) is commonly used in drug delivery.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oh; Jung Kwon.
Soft Matter, 7, 5096-5096 (2011)
Artículos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.