Merck
773115
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Met-OH
97% (HPLC)
Sinónimos:
N-Methyl methionine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
385.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Análisis
97% (HPLC)
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to beige
mp
150-155 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-22(19(20(23)24)11-12-27-2)21(25)26-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11-13H2,1-2H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clave InChI
SPYUJXKMEJUAOI-IBGZPJMESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3