Merck
773085
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
97%
Sinónimos:
N-Methyl glutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
439.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Análisis
97%
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
116-119 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)N(C)C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
Clave InChI
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
Aplicación
Fmoc-protected N-methyl amino acid. N-methyl amino acids have shown enhanced biological stability in peptides compared to standard amino acids.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3