771341
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinónimos:
6-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Análisis
95%
95%
formulario
solid
mp
185-190 °C
cadena SMILES
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C12H11BF3NO5/c1-17-6-10(18)21-13(22-11(19)7-17)8-2-4-9(5-3-8)20-12(14,15)16/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
WQYSZTIHQKNLDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)