Merck
77046
Methyl 3-pentenoate
technical, ≥90% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
EC Number:
212-453-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721000
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
assay
≥90% (GC)
density
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
75.2 °F
Punto de inflamación (°C)
24 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)