768855
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Sinónimos:
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98.5-100% (GC)
formulario
solid
idoneidad
corresponds for identity (IR)
cadena SMILES
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
Clave InChI
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable