Merck
768553
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-benzothiazolyl-N3)phenolato-O]zinc
99%
Sinónimos:
Zn(BTZ)2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H16N2O2S2Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
517.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
powder
mp
305-310 °C
λmáx.
334+/-5 nm at 0.01 g/L in dichloromethane
cadena SMILES
O([Zn]Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2)c4ccccc4-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/2C13H9NOS.Zn/c2*15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13;/h2*1-8,15H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
CJGUQZGGEUNPFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
  • Green Light Emitters and Dopants
  • Metal Complex Dopants and Dyes
  • OLED and PLED Materials
  • Organic and Printed Electronics
  • Photoluminescent Materials
  • Photonic and Optical Materials
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable