Merck
768480
Sigma-Aldrich
Dibutylamine-(monobutyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)3NH(CH2)3CH3
Peso molecular:
138.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
liquid
liquid
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
CCCCNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,7D2
Clave InChI
JQVDAXLFBXTEQA-NPNXCVMYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup