Merck
768405
Sigma-Aldrich
9,9′-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis[3,6-bis(1,1-dimethyl ethyl)]-9H-carbazole
99%
Sinónimos:
4,4′-Bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)-1,1′-biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H56N2
Número de CAS:
Peso molecular:
709.01
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
437-442 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc2n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccc(cc6c7cc(ccc57)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8ccc(cc8c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H56N2/c1-49(2,3)35-17-25-45-41(29-35)42-30-36(50(4,5)6)18-26-46(42)53(45)39-21-13-33(14-22-39)34-15-23-40(24-16-34)54-47-27-19-37(51(7,8)9)31-43(47)44-32-38(52(10,11)12)20-28-48(44)54/h13-32H,1-12H3
Clave InChI
OFUWRAFMFGLINE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Meng-Huan Ho, et al.
Thin Solid Films, 517, 943-947 (2008)
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.