Merck
767271
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 allyl
generation 4
Sinónimos:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
descripción
hydroxyl surface groups
Formulario
solid
mol peso
generation 4
Características
focal point allyl
nº de grupos superficiales
16
mp
308-313 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
calculated mol. wt. 1799.8
Aplicación
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Otras notas
:Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)