766119
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Productos recomendados
formulario
solution
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
concentración
0.6 M in THF
impurezas
<5% free chloride
densidad
1.002 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
technical-documents
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C