76575
1-Pentadecyne
≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442
densidad
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
Clave InChI
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves