765414
Gold nanoparticles
50 nm diameter, amine functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinónimos:
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEG 5000
formulario
dispersion in H2O
nanoparticles
envase
poly bottle of 1 mL
DO
50
diámetro
50 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.00 g/cm3
λmáx.
535 nm
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable