764531
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, contains 10 mol % yttria, <50 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
10YDC, YDC-10, YDC10, Cerium yttrium oxide, YDC, Yttria doped ceria, Yttrium doped ceria
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
nanopowder
contiene
10 mol % yttria
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño de partícula
<50 nm
mp
>400 °C
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
Clave InChI
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N