Merck
763810
Sigma-Aldrich
Tributyl(pentafluorophenyl)stannane
90%
Sinónimos:
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27F5Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
457.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
90%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
impurezas
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
densidad
1.298 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable