Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
462.58
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
98% (HPLC)
form
solid
mp
272-276 °C
λmax
312 nm in dichloromethane, 341 nm in dichloromethane
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc4cc(ccc4c3)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H26N2/c1-5-13-29(14-6-1)35(30-15-7-2-8-16-30)33-23-21-28-26-34(24-22-27(28)25-33)36(31-17-9-3-10-18-31)32-19-11-4-12-20-32/h1-26H
InChI key
LEXCBRKPOZULQO-UHFFFAOYSA-N
Application
This material is used as a high performance host material for OLED devices showing increased external quantum efficiency of ~11%.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?