Merck
763497
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine
98%
Sinónimos:
MeO-TPD
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H36N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
608.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
98%
formulario
powder
mp
190-195 °C
λmáx.
353 nm in chloroform
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)N(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccc(OC)cc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H36N2O4/c1-43-37-21-13-33(14-22-37)41(34-15-23-38(44-2)24-16-34)31-9-5-29(6-10-31)30-7-11-32(12-8-30)42(35-17-25-39(45-3)26-18-35)36-19-27-40(46-4)28-20-36/h5-28H,1-4H3
Clave InChI
WPUSEOSICYGUEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This materials is a popular air stable hole transport material for OPV devices. It is often doped to improve mobility and performance. IT also increases the brightness of OLED devices (upto 14300 cd/m2 at 13V).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable