762636
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547
bp
210-215 °C
densidad
0.921 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Clave InChI
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83.88 °C