759317
4,4,4,4′,4′,4′-Hexafluoro-DL-valine
97%
Sinónimos:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
crystals
mp
196-217 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable