Merck
759279
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
4,6-Dichloro-5-formyl-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Cl2N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
223.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
86-91 °C
cadena SMILES
CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
Clave InChI
MRHGOAKYYORQGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable