Merck
759147
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine-15N hydrochloride
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Methylamine hydrochloride-(methyl-13C,d3),15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CD3H215N · HCl
Peso molecular:
72.52
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
mp
231-233 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3,2+1;
Clave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-SZRYOQPCSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)