Merck
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
148-153 °C
cadena SMILES
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable