757640
4,6-Dichloro-5-iodo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
101-106 °C
cadena SMILES
CSc1nc(Cl)c(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2IN2S/c1-11-5-9-3(6)2(8)4(7)10-5/h1H3
Clave InChI
CSALCFDNQLMLGG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable