756709
Bisphenol A acetate propionate
technical grade
Sinónimos:
EC-326, Epoxy Curative
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
97% (as a mixture)
Formulario
solid
impurezas
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
viscosidad
2,000 cP(25 °C)
mp
39-44 °C
cadena SMILES
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
Clave InChI
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Hydrolytically resistant
- Low melting point
- Thermal stability
- Hydrophobic
- Toughener
- Does not impede free radical cure
- Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)