756547
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Sinónimos:
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
descripción
long persistent blue phosphor
Análisis
97% trace metals basis
formulario
powder
composición
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tamaño de partícula
-300 mesh
mp
>1200 °C (lit.)
fluorescencia
λem Blue (UV excitation source)
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)