Merck
756520
Sigma-Aldrich
Strontium aluminate, europium and dysprosium doped
Sinónimos:
Aluminum dysprosium europium strontium oxide, Europium and dysprosium doped strontium aluminum oxide, Long persistent blue-green phosphor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sr3.84Eu0.06Dy0.10Al14O25
Peso molecular:
1139.55
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
descripción
long persistent blue-green phosphor
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Sr3.84Eu0.06Dy0.10Al14O25
tamaño de partícula
~180 mesh
mp
>1000 °C (lit.)
fluorescencia
λem Blue-Green
Descripción general
Long persistent blue-green phosphor
Strontium aluminate, europium and dysprosium doped is a luminescent compound, which can be used in persistent luminous paints, inks, and ceramics. It can be synthesized by a variety of methods such as sol-gel, hydrothermal synthesis, solid-state reactions and combustion reactions.
Otras notas
Persist Time (min): 6000 ± 10%
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Designing nanostructured strontium aluminate particles with high luminescence properties
Rojas-Hernandez RE, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(6), 1268-1276 (2015)
Synthesis and spectral characterization of Sr4Al14O25: Eu2+/Dy3+ blue-green phosphorous powders by sol-gel method
Demirci S, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 31(6), 611-617 (2015)
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.