756180
3,5-Dimethoxytriphenylamine
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethoxy-N,N-diphenylaniline, 5-(Diphenylamino)-1,3-dimethoxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
98-103 °C
cadena SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO2/c1-22-19-13-18(14-20(15-19)23-2)21(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-15H,1-2H3
Clave InChI
HNNBPHRCCXLGQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable