754609
Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
1-Methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
195-200 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-8-5(9)3-4(7-8)6(10)11-2/h3,9H,1-2H3
Clave InChI
IWOKRTHKTAEDLP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable