754536
9-[2-(Diisopropylphosphino)phenyl]-9H-carbazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
145-149 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)P(C(C)C)c1ccccc1-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C24H26NP/c1-17(2)26(18(3)4)24-16-10-9-15-23(24)25-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h5-18H,1-4H3
Clave InChI
LVZFAAVQZRSWHJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)