Merck
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
Sinónimos:
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H44Cl2MoN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
607.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
130-135 °C
cadena SMILES
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable