754188
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
Sinónimos:
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.649
densidad
1.802 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available