Merck
753874
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 575 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
Sinónimos:
QD carboxyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Fórmula lineal:
CdSxSe1-x/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL in H2O
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
diámetro
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
fluorescencia
λem 575 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Nota de análisis
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Información legal
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Ver todo