Merck
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6F2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449
densidad
1.215 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
49.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)