Merck
752312
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyspiro[norbornene-2,5′- [1,3,2]-dioxaphosphorinane]-2′-oxide
96%
Sinónimos:
5-Norbornene-2,2-dimethanol cyclic phosphoric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13O4P
Peso molecular:
216.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
188-193 °C
grupo funcional
phosphate
cadena SMILES
OP1(=O)OCC2(CO1)C[C@H]3C[C@@H]2C=C3
InChI
1S/C9H13O4P/c10-14(11)12-5-9(6-13-14)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,10,11)/t7-,8+/m1/s1
Clave InChI
KFMPMTRRWRSWAY-SFYZADRCSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)