Merck
751790
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Aminomethylpyrrolidine dihydrochloride
95%
Sinónimos:
(R)-(2-Pyrrolidinyl)methylamine dihydrochloride, (R)-2-Pyrrolidinemethanamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +2.0°, c = 0.5% in H2O
mp
124-129 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
Clave InChI
QZRLFKCODRAOAY-ZJIMSODOSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable