750999
5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
145-150 °C
cadena SMILES
Brc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-6-8-4-9-10(5)6/h1-4H
Clave InChI
FTRKHVUBTUHSQK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable