Merck
750549
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10BrN3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
276.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
241-246 °C
cadena SMILES
Cl.CC(C)c1nnc2ccc(Br)cn12
InChI
1S/C9H10BrN3.ClH/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9;/h3-6H,1-2H3;1H
Clave InChI
YIMXIQLCXJYRGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable