749400
D-Mannose-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
D-Mannopyranose-5-13C
About This Item
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
133-140 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[13C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i2+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-WVCXOGGPSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)