748900
1,9-Nonanedithiol
99%
Sinónimos:
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4999 (lit.)
n20/D 1.501
bp
284 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clave InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.