Merck
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
p-Fluorobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6FN3
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Beilstein:
8403292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solution
concentración
~0.5 M in dichloromethane
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Clave InChI
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)