Merck
744891
Sigma-Aldrich
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinónimos:
PhosphonicS PO1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Extensión del etiquetado
0.7-1.3 mmol/g loading
tamaño de partícula
≥45 μm (95%)
Descripción general
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica is an alkyl phosphonate functionalized silica with metal scavenging ability.
Aplicación
Silica Supported Metal Scavenger:
Mg(II), Al(III), Ca(II), VO(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Sr(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Sn(IV), La(III), Ce(III), Ce(IV), Hg(II), Pb(II), UO2(II)
Nota de análisis
sodium: detected
Información legal
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)