743585
(S)-(−)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
Sinónimos:
(S)-QUINAP
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0% (qNMR)
formulario
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
Clave InChI
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the asymmetric hydrosilylation of alkyl and α, β-unsaturated ketones in the presence of Fe(OAc)2.
- For the synthesis of chiral organoboron compounds by copper-catalyzed β-borylation of α,β-unsaturated esters.
[Ir(cod)Cl]2 treated with ligand (S)-QUINAP forms an iridium complex. This complex is used as a catalyst for the enantioselective hydrogenation of olefins. (S)-QUINAP–Rh complex can be employed as a catalyst in enantioselective hydroboration/oxidation of perfluoroalkenes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable