742619
tert-Amyl methyl ether
produced by INEOS Oligomers, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
METHOXYPENTANE™, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
impurezas
≤0.01% benzene
≤0.02% water
≤0.50% sum of C5-hydrocarbons
≤0.50% sum of C7-ethers
≤0.60% tert-amyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup