74231
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥95.0% (GC), yellow-brown
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
color
yellow-brown
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H9F18P/c25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42/h1-9H
Clave InChI
ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable