Merck
740144
Sigma-Aldrich
Mono(2-chloroallyl) oxalyl chloride
97%
Sinónimos:
2-Chloroallyl oxalochloride, Chlorooxoacetic acid 2-chloroallyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466
densidad
1.371 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
Clave InChI
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)