739340
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
0.54% in H2O, high-conductivity grade
Sinónimos:
Orgacon™ S305, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Productos recomendados
grado
high-conductivity grade
formulario
liquid
contiene
1-5% Propan-2-ol
5-10% Diethylene glycol
concentración
0.54% in H2O
resistencia
<200 Ω/sq, >90% visible light transmission (40 μm wet)
índice de refracción
n20/D 1.344
pH
<2.7
viscosidad
<18 cP(22 °C)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable