Merck
739227
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13ClN2O4
Peso molecular:
272.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
158-164 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccnc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H13ClN2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-4-5-13-8(12)7(6)9(15)16/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)(H,13,14,17)
Clave InChI
UFNXHDCOFAGXCX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable